2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 818 DKK
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichlor-5-fluorpyrimidin 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
Kogepunkt: 80 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233551
CAS-nummer: 2927-71-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III