2-Chlor-3,5-difluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 6140 DKK
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chlor-3,5-difluorphenol 98%
2-Chlor-3,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Molekylvægt: 164.54 g/mol
Kogepunkt: 76 °C/37mmHg
Smeltepunkt: 45…46 °C
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075400
CAS-nummer: 206986-81-4
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II