4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 218 DKK
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molekylvægt: 241.01
Smeltepunkt: 82…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05668981
CAS-nummer: 50824-04-9