2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 545 DKK
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₃F₄NO
Molekylvægt: 205.11 g/mol
Kogepunkt: 53 °C/2.5mmHg
Massefylde: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673069
CAS-nummer: 69922-27-6