2-Chlor-1,1-difluorethylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 12460 DKK
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chlor-1,1-difluorethylen 98%
2-Chlor-1,1-difluorethylen
Formel: C₂HClF₂
Molekylvægt: 98.48
Kogepunkt: –18 °C
Smeltepunkt: –138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 359-10-4
UN nummer: 1954
ADR: 2.1