3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1778-1G PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA 1870 DKK
APOSPC1778-1G APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Smeltepunkt: 148150 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363792
CAS-nummer: 871329-85-0