4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC1777-5G PC1777-100G PC1777-25G
APOSPC1777-5GEA 164 DKK
APOSPC1777-5G APOSPC1777-100G APOSPC1777-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Smeltepunkt: 180…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973086
CAS-nummer: 313545-41-4