3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1774-1G PC1774-5G
APOSPC1774-1GEA 269 DKK
APOSPC1774-1G APOSPC1774-5G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363749
CAS-nummer: 871329-62-3