Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]trifluoroborate, Potassium (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trifluoroborate
PC1769-25G PC1769-5G
APOSPC1769-25GEA 4820 DKK
APOSPC1769-25G APOSPC1769-5G
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₃BF₉K
Molekylvægt: 320.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701625
CAS-nummer: 166328-09-2