3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 647 DKK
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂ClF₅
Kogepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153090
CAS-nummer: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III