2-Chlor-4,5-difluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 1390 DKK
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
2-Chlor-4,5-difluorbenzoesyre 98%
2-Chlor-4,5-difluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Kogepunkt: 257…259 °C
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077479
CAS-nummer: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5