1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 2580 DKK
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formel: C₅H₅ClF₂O₂
Molekylvægt: 170.54 g/mol
Kogepunkt: 141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041520
CAS-nummer: 2375-76-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III