ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 458 DKK
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon 97%
ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CClF₂
Kogepunkt: 95…97 °C/37mmHg
Massefylde: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042123
CAS-nummer: 384-67-8