Chlordifluoreddikeanhydrid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1750-25G PC1750-5G PC1750-100G
APOSPC1750-25GEA 1080 DKK
APOSPC1750-25G APOSPC1750-5G APOSPC1750-100G
Chlordifluoreddikeanhydrid 98%
Chlordifluoreddikeanhydrid
Reagent for derivatisation of amines, alcohols etc, for GC purposes.
Formel: C₄Cl₂F₄O₃
Kogepunkt: 96…97 °C
Massefylde: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000774
CAS-nummer: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II