Methyl3-Brom-4-fluorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G PC1748-5G PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA 752 DKK
APOSPC1748-25G APOSPC1748-5G APOSPC1748-100G
Methyl3-Brom-4-fluorbenzoat 98%
Methyl3-Brom-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molekylvægt: 233.04 g/mol
Smeltepunkt: 26…28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972915
CAS-nummer: 82702-31-6