Methyl2-Brom-4-fluorbenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 861 DKK
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
Methyl2-Brom-4-fluorbenzoat 97%
Methyl2-Brom-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Kogepunkt: 75…78 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06204026
CAS-nummer: 653-92-9