2-Fluor-m-anisaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-3-anisaldehyde
PC1746-25G PC1746-5G PC1746-1G PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA 1570 DKK
APOSPC1746-25G APOSPC1746-5G APOSPC1746-1G APOSPC1746-10G
2-Fluor-m-anisaldehyd 99%
2-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molekylvægt: 154.14 g/mol
Kogepunkt: 114 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 47…51 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411962
CAS-nummer: 103438-88-6