5-Fluor-2-nitrobenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 164 DKK
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluor-2-nitrobenzonitril 98%
5-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Smeltepunkt: 98…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632196
CAS-nummer: 50594-78-0