4,5-Difluoroxindol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Difluoroindolin-2-one
PC1739-1G PC1739-500MG
APOSPC1739-1GEA 2670 DKK
APOSPC1739-1G APOSPC1739-500MG
4,5-Difluoroxindol 97%
4,5-Difluoroxindol
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169.13 g/mol
Smeltepunkt: 194…198 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04112481
CAS-nummer: 850429-64-0