7-Fluorooxindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1738-250MG PC1738-5G
APOSPC1738-250MGEA 0 DKK
APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G
7-Fluorooxindole 98%
7-Fluorooxindole
Formel: C₈H₆FNO
Smeltepunkt: 192…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179608
CAS-nummer: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4