Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1737-100G PC1737-25G PC1737-1G PC1737-5G
APOSPC1737-100GEA 0 DKK
APOSPC1737-100G APOSPC1737-25G APOSPC1737-1G APOSPC1737-5G
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid
Formel: C₁₀HF₁₉O₅
Kogepunkt: 75 °C/0,8mmHg
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094135
CAS-nummer: 330562-41-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III