5-fluoroxindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1735-5G PC1735-25G PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA 164 DKK
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G APOSPC1735-100G
5-fluoroxindol 98%
5-fluoroxindol
Formel: C₈H₆FNO
Smeltepunkt: 142…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179598
CAS-nummer: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4