Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1729-1G PC1729-5G
APOSPC1729-1GEA 710 DKK
APOSPC1729-1G APOSPC1729-5G
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₉BF₃KO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115764
CAS-nummer: 850623-69-7