Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium (2-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1727-1G PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA 2140 DKK
APOSPC1727-1G APOSPC1727-250MG
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₆BF₃KNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115765
CAS-nummer: 850623-70-0