Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 11160 DKK
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115769
CAS-nummer: 850623-74-4