Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1721-1G PC1721-5G
APOSPC1721-1GEA 1150 DKK
APOSPC1721-1G APOSPC1721-5G
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate
Formel: C₁₄H₁₃BF₃KO
Smeltepunkt: 196…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115740
CAS-nummer: 850623-43-7