1-Chlor-2,6-dibrom-4-Fluorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 2-Chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzene
PC1717L-25G PC1717L-100G
APOSPC1717L-25GEA 262 DKK
APOSPC1717L-25G APOSPC1717L-100G
1-Chlor-2,6-dibrom-4-Fluorbenzen
1-Chlor-2,6-dibrom-4-Fluorbenzen
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Molekylvægt: 288.34 g/mol
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061122
CAS-nummer: 179897-90-6