3-Chlor-2,6-dibrom-4-Fluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
PC1717-100G PC1717-25G PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA 4680 DKK
APOSPC1717-100G APOSPC1717-25G APOSPC1717-5G
3-Chlor-2,6-dibrom-4-Fluoranilin 97%
3-Chlor-2,6-dibrom-4-Fluoranilin
Formel: C₆H₃Br₂ClFN
Molekylvægt: 303.36 g/mol
Kogepunkt: 302
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042199
CAS-nummer: 175135-09-8