3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 4210 DKK
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
Smeltepunkt: 40…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042198
CAS-nummer: 132915-80-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III