2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 840 DKK
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Kogepunkt: 210…212 °C
Smeltepunkt: 36…42 °C
Massefylde: 1.481 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019742
CAS-nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III