2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 1430 DKK
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Kogepunkt: 192…193 °C
Massefylde: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084939
CAS-nummer: 1813-33-8
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III