Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 5240 DKK
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formel: C₁₃H₁₁BF₃KO
Smeltepunkt: 200…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115742
CAS-nummer: 850623-44-8