4-Chlorbenzotrifluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
PC1710-500G PC1710-25G PC1710-100G PC1710-1KG PC1710-5KG PC1710-10KG
APOSPC1710-500GEA 469 DKK
APOSPC1710-500G APOSPC1710-25G APOSPC1710-100G APOSPC1710-1KG APOSPC1710-5KG APOSPC1710-10KG
4-Chlorbenzotrifluorid 99%
4-Chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃
Molekylvægt: 180.56 g/mol
Kogepunkt: 136…139 °C
Smeltepunkt: –36 °C
Massefylde: 1.353 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000627
CAS-nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN nummer: 2234
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02145