Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1709-1G PC1709-25G PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA 699 DKK
APOSPC1709-1G APOSPC1709-25G APOSPC1709-5G
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formel: C₈H₆BF₃KNO₄
Smeltepunkt: 280…284 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115749
CAS-nummer: 850623-56-2