Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1707-1G PC1707-5G
APOSPC1707-1GEA 942 DKK
APOSPC1707-1G APOSPC1707-5G
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formel: C₁₀H₁₃BF₃KO
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115755
CAS-nummer: 850623-61-9