Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1705-1G PC1705-25G PC1705-5G
APOSPC1705-1GEA 1150 DKK
APOSPC1705-1G APOSPC1705-25G APOSPC1705-5G
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate
Formel: C₁₀H₁₃BF₃K
Smeltepunkt: 290…298 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115761
CAS-nummer: 850623-66-4