2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1702-1G PC1702-500MG
APOSPC1702-1GEA 1480 DKK
APOSPC1702-1G APOSPC1702-500MG
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
Formel: C₈H₆Cl₂FNO
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084938
CAS-nummer: 96980-64-2