3-Chlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chlorobenzotrifluoride
PC1700-100G PC1700-250G
APOSPC1700-100GEA 305 DKK
APOSPC1700-100G APOSPC1700-250G
3-Chlor-α,α,α-trifluortoluen 98%
3-Chlor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₄ClF₃
Molekylvægt: 180.56 g/mol
Kogepunkt: 137…138 °C
Smeltepunkt: –56 °C
Massefylde: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000594
CAS-nummer: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN nummer: 2234
ADR: 3 III