5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chlorobenzyl 2-hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC1698-1G PC1698-250MG
APOSPC1698-1GEA 1860 DKK
APOSPC1698-1G APOSPC1698-250MG
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine
Formel: C₁₃H₁₀ClF₃N₄O₂
Smeltepunkt: 111…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068153
CAS-nummer: 175137-33-4