Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 5900 DKK
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₃KNO₄
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115772
CAS-nummer: 850623-76-6