4-Brom-2,6-difluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1694-10G PC1694-25G PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA 731 DKK
APOSPC1694-10G APOSPC1694-25G APOSPC1694-5G
4-Brom-2,6-difluoranisol 98%
4-Brom-2,6-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Kogepunkt: 100 °C/15mmHg
Massefylde: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631351
CAS-nummer: 104197-14-0