2,6-Difluor-3-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 186 DKK
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluor-3-nitrobenzoesyre 98%
2,6-Difluor-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00119291
CAS-nummer: 83141-10-0