2-Chlorbenzotrifluorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1690-100G PC1690-1KG PC1690-500G PC1690-2.5KG PC1690-5KG PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA 164 DKK
APOSPC1690-100G APOSPC1690-1KG APOSPC1690-500G APOSPC1690-2.5KG APOSPC1690-5KG APOSPC1690-10KG
2-Chlorbenzotrifluorid 99%
2-Chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃
Kogepunkt: 152 °C
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000561
CAS-nummer: 88-16-4
UN nummer: 2234
ADR: 3,III