2-Chlor-4'-fluoracetanilid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1688F-100G PC1688F-25G PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA 1440 DKK
APOSPC1688F-100G APOSPC1688F-25G APOSPC1688F-5G
2-Chlor-4'-fluoracetanilid 97%
2-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
Smeltepunkt: 131…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015730
CAS-nummer: 351-04-2