3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(Chloroacetyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
PC1687H-1G PC1687H-5G PC1687H-250MG
APOSPC1687H-1GEA 218 DKK
APOSPC1687H-1G APOSPC1687H-5G APOSPC1687H-250MG
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide
Formel: C₁₀H₆ClF₆NO
Molekylvægt: 305.6042 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077474
CAS-nummer: 790-75-0