3-Brom-2-Fluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 578 DKK
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Brom-2-Fluorphenol 97%
3-Brom-2-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Smeltepunkt: 52…54 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09864673
CAS-nummer: 156682-53-0