N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
PC1686-5G
PC1686-1G
PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA
469
DKK
APOSPC1686-5G
APOSPC1686-1G
APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid 97%
N-(2,4-Difluorphenyl)-2-chloracetamid
Formel:
C₈H₆ClF₂NO Molekylvægt: 205.5892 g/mol Smeltepunkt: 79…81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00077473 CAS-nummer: 96980-65-3 |