Ceriumtrifluorid, anhydrous 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
PC1680-250G PC1680-100G PC1680-1KG
APOSPC1680-250GEA 3060 DKK
APOSPC1680-250G APOSPC1680-100G APOSPC1680-1KG
Ceriumtrifluorid, anhydrous 99,5%
Ceriumtrifluorid
Formel: CeF₃
Molekylvægt: 197.11 g/mol
Kogepunkt: 2300 °C
Smeltepunkt: 1640 °C
Massefylde: 6.16 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010932
CAS-nummer: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042