3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1675-1G PC1675-5G PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA 240 DKK
APOSPC1675-1G APOSPC1675-5G APOSPC1675-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
Smeltepunkt: 206…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788417
CAS-nummer: 847756-88-1