2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1670-25G PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA 480 DKK
APOSPC1670-25G APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864315
CAS-nummer: 883543-26-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III